Learn More
KLF2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | KLF2 |
---|---|
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Formulario | Liquid |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18078185
|
Proteintech
23384-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18037895
|
Proteintech
23384-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The KLF2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KLF2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The KLF2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
KLF2 | |
Western Blot, ELISA | |
Rabbit | |
10365 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
1000 μg/mL | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
KLF2, Krueppel like factor 2, Kruppel like factor 2 (lung), LKLF, Lung krueppel like factor | |
Primary |