Learn More
Tocris Bioscience™ KN 93 phosphate
CaM kinase II inhibitor; water soluble version of KN 93 (Cat. No. 1278).
Marca: Tocris Bioscience™ 5215/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KN 93 phosphate is a CaM kinase II inhibitor; water soluble version of KN 93 (Cat. No. 1278).Especificaciones
>98% | |
KN 93 phosphate | |
KN 93 phosphate |
1 mg | |
599.03 |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido