Learn More
Retsch™ Accesorios del molino de corte Grindomix GM200
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Reducción de tamaño, homogeneización y mezcla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Reducción eficaz del tamaño de la cantidad de alimento de hasta700 ml gracias a un potente motor de 1000 W
- Premolienda y molienda fina en un único molino: corte en modo regular, molienda por impacto en modo inverso, premolienda en modo de intervalo
- Adaptación perfecta a los requisitos de aplicación gracias a su velocidad variable, de 2000 a 10 000 min-1 con un incremento de 500 min-1
- Función de intensificación con una velocidad de 14 000 min-1
- Se pueden almacenar 8 POE y 4 secuencias
- Pantalla táctil con acceso al portal web MyRETSCH, que recoge información relacionada con el producto y la aplicación
- Tapas de gravedad opcionales o tapas de reducción de volumen para la reducción automática del volumen de la cámara de molienda
- Tarro de molienda disponible en plástico, acero inoxidable y vidrio
- Todas las piezas que entran en contacto con el material de la muestra son esterilizables en autoclave
- Con dos cuchillas afiladas y resistentes y un potente motor de 1000 W, es ideal para homogeneizar sustancias con alto contenido de agua, aceite o grasa, así como para moler productos secos, blandos y de dureza media
- Tamaño del material de alimentación: 40 mm
- Finura final: < 300 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 392 x 350 x 270 mm |
| Requisitos eléctricos | 100/120 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Reducción de tamaño, homogeneización y mezcla |
| Incluye | Contenedor de molienda de plástico de 1 l esterilizable en autoclave, tapa estándar y cuchilla de acero inoxidable |
| Velocidad | De 2000 a 10 000 min-1 (14 000 min-1 de refuerzo) |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering