Learn More
Gibco™ Sustituto de suero KnockOut™
Descripción
Gibco KnockOut Serum Replacement (KnockOut SR) is a more defined, FBS-free medium supplement that supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) cultured on fibroblast feeder cells. Designed to replace fetal bovine serum (FBS) in existing protocols, this serum replacement has been trusted by many for almost 20 years. Providing the documents required for regulatory review, KnockOut SR reduces your burden in qualifying reagents when transitioning from research applications to clinical applications.
El sustituto de suero Knockout le permite:
PSC de cultivo con confianza
KnockOut SR ha sido citado en más de 2000 publicaciones. Se ha demostrado que apoya el cultivo dependiente del alimentador de células madre embrionarias (ESC) y células madre pluripotentes inducidas (iPSC). También se ha demostrado que apoya la reprogramación, la formación de cuerpos embrioides (EB), la diferenciación in vitro, la criopreservación, la derivación ESC y muchas otras aplicaciones.
Confíe en el rendimiento mejorado
KnockOut SR tiene una formulación más definida en comparación con el SBF, el cual contiene muchos componentes variables e indefinidos. A diferencia de la mayoría de los productos SFB, se analiza la capacidad de cada lote de apoyar PSC. Por ello, el cultivo de PSC con Knockout SR conduce a una menor diferenciación y a una morfología de colonias más compacta en comparación con FBS.
Disfrute de la tranquilidad de tener un precio y un suministro estables
KnockOut SR no se ve afectado por la limitación del suministro ni por la fluctuación de los precios que a menudo es el caso con el SBF. Esto hace que sea más fácil planificar su presupuesto y comprar lo que necesita, especialmente porque es más asequible que la mayoría de los productos FBS.
En varios países este reactivo está clasificado como dispositivo médico. Si en una región en concreto no está regulado como dispositivo médico, solo debe utilizarse en los laboratorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Sin suero |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -20°C) y proteger de la luz. |
| Tipo de cultivo | Célula madre (embrionaria, iPS: pluripotente inducida) |
| Tipo de célula | Células madre (embrionarias), células madre (iPS, pluripotentes inducidas) |
| Formulario | Congelado |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Tipo de producto | Sustitutivo del suero |
| Cantidad | 500 mL |
| Calidad de fabricación | cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485 |
| Para utilizar con (aplicación) | Investigación clínica, investigación traslacional |
| Mostrar más |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.