Learn More
Gibco™ KnockOut™ Serum Replacement - Multi-Species
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
El sustituto de suero Gibco™ KnockOut™: multiespecies (KnockOut SR: multiespecies) es un suplemento de medios más definido y libre de SBF que apoya el crecimiento de células madre pluripotentes (PSC) cultivadas en células alimentadoras de fibroblastos. Diseñado para sustituir el suero bovino fetal (SBF) en los protocolos existentes, este producto de uso exclusivo para investigación utiliza la misma formulación de reemplazo de suero KnockOut en la que muchos han confiado durante casi 20 años. Para aplicaciones preclínicas o clínicas, consulte el n.º de cat. 10828010.
Con el sustituto de suero Knockout: multiespecies puede:
Cultivar tranquilamente PSC de mamíferos
La formulación de Knockout SR: multiespecies se ha citado en más de 2000 publicaciones. Se ha demostrado que apoya el cultivo dependiente del alimentador de células madre embrionarias (ESC) y células madre pluripotentes inducidas (iPSC) de ratones, humanos y otros mamíferos. Para las PSC de ratones y humanos, también se ha demostrado que apoya la reprogramación, la formación de cuerpos embrioides (EB), la diferenciación «in vitro», la crioconservación, la derivación ESC y muchas otras aplicaciones.
Confíe en el rendimiento mejorado
Knockout SR: multiespecies tiene una formulación mejor definida en comparación con SBF, que contiene muchos componentes variables e indefinidos. A diferencia de la mayoría de los productos de SBF, se analiza la capacidad de cada lote de apoyar PSC. Por ello, el cultivo de PSC de ratones y humanos con Knockout SR: multiespecies conduce a una menor diferenciación y a una morfología de colonias más compacta en comparación con SBF.
Disfrute de la tranquilidad de tener un precio y una oferta más estables
KnockOut SR: multiespecies no se ve afectado por la oferta limitada y los precios fluctuantes que a menudo se observan con los SBF. Esto hace que sea más fácil planificar su presupuesto y comprar lo que necesita, especialmente porque es más asequible que la mayoría de los productos de SBF.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Con el sustituto de suero Knockout: multiespecies puede:
- Cultivar tranquilamente PSC de ratones, humanos y otros mamíferos dependientes del alimentador
- Confiar en el rendimiento mejorado de una formulación cualificada y sin SBF
- Disfrutar de la tranquilidad de tener un precio y una oferta más estables en comparación con los SBF
Cultivar tranquilamente PSC de mamíferos
La formulación de Knockout SR: multiespecies se ha citado en más de 2000 publicaciones. Se ha demostrado que apoya el cultivo dependiente del alimentador de células madre embrionarias (ESC) y células madre pluripotentes inducidas (iPSC) de ratones, humanos y otros mamíferos. Para las PSC de ratones y humanos, también se ha demostrado que apoya la reprogramación, la formación de cuerpos embrioides (EB), la diferenciación «in vitro», la crioconservación, la derivación ESC y muchas otras aplicaciones.
Confíe en el rendimiento mejorado
Knockout SR: multiespecies tiene una formulación mejor definida en comparación con SBF, que contiene muchos componentes variables e indefinidos. A diferencia de la mayoría de los productos de SBF, se analiza la capacidad de cada lote de apoyar PSC. Por ello, el cultivo de PSC de ratones y humanos con Knockout SR: multiespecies conduce a una menor diferenciación y a una morfología de colonias más compacta en comparación con SBF.
Disfrute de la tranquilidad de tener un precio y una oferta más estables
KnockOut SR: multiespecies no se ve afectado por la oferta limitada y los precios fluctuantes que a menudo se observan con los SBF. Esto hace que sea más fácil planificar su presupuesto y comprar lo que necesita, especialmente porque es más asequible que la mayoría de los productos de SBF.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la UE |
| Clasificación | Sin suero |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. |
| Tipo de producto | Sustituto de suero: multiespecie |
| Cantidad | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Calidad de fabricación | cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485 |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Liofilizado | Sí |
| Línea de productos | KnockOut |
| Mostrar más |