Learn More
Thermo Scientific™ Barras agitadoras Komet
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Genere más de tres veces el par de las barras agitadoras convencionales con las barras agitadoras Thermo Scientific™ Komet, lo que mejora significativamente el rendimiento del agitador y la versatilidad de las aplicaciones.
Características:
- Núcleo magnético de samario-cobalto (SmCo) de alta energía
- Acción de agitación superior a altas velocidades, y con medios viscosos
- La superficie con revestimiento uniforme de PTFE impide los depósitos de residuos
- Esterilización con vapor a 249,8°F (121°C)
- Las barras agitadoras de larga duración son redondas con un anillo deslizante resistente al desgaste
Información para pedidos:
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Controlador para agitadores |
| Incluye | Glide Ring |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 31 mm |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Material | PTFE |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Stir Bar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.