Learn More
BICASA Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full
Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full con encimera HPL de 20 mm de grosor y paso de doble toma.
Marca:  BICASA KF.1800.750.1660.HPL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17447373
  • 4170.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Electric panel not included
Descripción
Descripción
  • Kompatto Full de 1660 mm de altura
  • Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos de manera uniforme)
  • Para sujetar equipos grandes y pesados que necesitan accesibilidad lateral completa
  • Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
  • Zócalo plegado de chapa de acero pesado
  • Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
  • Soporte para encimera ajustable en altura (50 mm de separación) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
  • Todas las piezas acabadas con pintura en polvo de poliuretano color gris claro mate bonderizado
  • Encimera de HPL con doble paso de plástico de 80 mm de diámetro, color gris pastel con núcleo negro
  • Estante de HPL sobre barra de aluminio, color gris pastel con núcleo negro. Altura ajustable
Especificaciones
Especificaciones
Gris claro
Sí
750 x 1800 x 1660 mm
1543 lb
Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
607 a 907 mm (paso 25)
Certificado TUV EN 13150
1 estante de HPL de 20 mm de grosor sobre barra de aluminio (400 x 1690 mm útiles)
700 kg
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BICASA Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full > Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full; dimensiones (P x An x Al): 1800 x 750 x 1660 mm