Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Amber 203 Serum Vials
Autoclavable; ideally suited for the handling, and storage of a variety of liquids including reagents, vaccines, blood plasma, culture media, chromatography.
1005.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Material (sello) | Aluminio |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | ASTM E438, Tipo I |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17771078
|
DWK Life Sciences
62421D-30 |
30 mm | 30 mL | 86 mm |
1005.00€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Serum vial with an aluminum seal finish
- Comes without a closure and is lighter in weight than molded bottles
- Manufactured from amber 203 borosilicate glass
- Enhanced by the most popular GPI aluminum seal finishes, this line offers a variety of choices
Especificaciones
Ámbar | |
Aluminio | |
ASTM E438, Tipo I |
Vidrio de borosilicato | |
Esterilizable en autoclave |