Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 3mm NMR Tubes
Each tube meets rigid specifications for wall thickness, variation and camber so as to assure precise measurements and reproducibility.
Marca: DWK Life Sciences 897840-0000
247.95 EUR hasta el 2024-08-30
Use el código promocional "21715" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Tubos fabricados con precisión y diseñados para su uso en espectroscopía de RMN de alta resolución que caracteriza moléculas orgánicas mediante la medición de las frecuencias resonantes de núcleos atómicos. Las aplicaciones de investigación incluyen análisis de estructuras de polímeros y soluciones orgánicas.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
- Grosor de pared: 0,01118 in (0,28cm)
- La variación de la pared y la caída dependen, en parte, de la longitud del tubo
- Todos los tubos de muestras se suministran con tapones de ajuste a presión de plástico y zonas de rotulación tratadas con chorro de arena
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
177,8 mm | |
Ajuste por compresión | |
± 0,0127 mm (± 0,0005 pulgadas) | |
± 0,00635 mm (± 0,00025 pulgadas) | |
De 600 a 800 MHz | |
Tapón | |
Cilíndrico | |
0,28 mm |
0,11 in | |
Polietileno | |
3 mm | |
0,094 in | |
2,4 mm | |
Entre las aplicaciones de investigación para las que se utilizan, se incluyen el análisis de estructuras de polímeros y las soluciones orgánicas | |
7 pulg | |
0,011 in |