Learn More
DWK Life Sciences Tubo liso y reutilizable para centrífuga Kimble™ con tapones de rosca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Con tapón de rosca fenólico en negro con revestimiento de PTFE/caucho
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33
- Diseño económico de una sola pieza
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Material de revestimiento | PTFE, caucho |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Mostrar más |