Learn More
DWK Life Sciences Conexión de columna inferior Kontes™ Disposaflex™ Kimble™
Para el conjunto de columnas de polipropileno desechables Disposaflex
Marca:  DWK Life Sciences 420168-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11941027
  • 118.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye hueco para alojar el soporte de cama de polietileno o el conector de lana de vidrio
  • Polipropileno
  • Paquete de 100