Learn More
DWK Life Sciences Disco de polietileno Kontes™ Kimble™ para Disposaflex™
Click to view available options
Tipo:
Disco 30 a 50 μm
Disco, 20 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- En paquetes de 100 unidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Disco 30 a 50 μm |
| Para utilizar con | Columnas de cromatografía Disposaflex |
| Material | Polietileno |