Learn More
DWK Life Sciences Disco de polietileno Kontes™ Kimble™ para Disposaflex™
Código de producto. p-4917475
Click to view available options
Tipo:
Disco 30 a 50 μm
Disco, 20 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10749175
Marca: DWK Life Sciences 4201620020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para columnas de cromatografía Disposaflex
  • En paquetes de 100 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Disco, 20 μm
Para utilizar con Columnas de cromatografía Disposaflex
Material Polietileno