Learn More
DWK Life Sciences™ Columna de destilación Vigreux Kontes™ Kimble™ con juntas cónicas estándar
Descripción
- La columna KIMAX™ cuenta con una junta cónica estándar exterior en la parte superior y una junta cónica estándar interior en la parte inferior
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
- Opciones:
- Longitud de la columna: 130 mm, 14/20 juntas cónicas estándar
- Longitud de columna: 150 mm, 24/40 juntas cónicas estándar
- Longitud de la columna: 300mm, 19/22 juntas cónicas estándar
- Longitud de columna: 300mm, 24/40 juntas cónicas estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 300mm |
| Tipo | Columna de destilación Vigreux |
| Altura (imperial) | 11,8 in |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
| Junta cónica estándar | 24/40 |