Learn More
DWK Life Sciences Tuerca de ETFE para columna de cromatografía Kimble™ Kontes™ para tubos de 1/16 pulgadas
Se utilizan tuercas y empalmes de tubos para realizar conexiones entre los tubos y los conectores de cierre de las columnas CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ y DISPOSAFLEX™.
Marca:  DWK Life Sciences 420821-0116
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11752344
  • 12.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tuerca sin brida de ETFE
  • Rosca 1/4-28, para tubos de 1/16 pulg
  • Se utilizan con los empalmes sin brida de la serie 420822
  • Caja de 1
Especificaciones
Especificaciones
Tuerca sin reborde
0,158 cm
Flex-Column
0,0625 in
0,25-28
ETFE