Learn More
DWK Life Sciences Frasco para aplicaciones ambientales atmosféricas para muestreo de gases Kontes™
Diseño recomendado por Atmospheric Environment Service (AES)
Marca: DWK Life Sciences 6532102000
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Revestimiento de plástico para mayor seguridad
- Los tubos de válvula de conector de alto vacío de vidrio de borosilicato eliminan la posibilidad de liberación de gases
- Las juntas tóricas de los tubos de válvula FKM se cambian fácilmente en función de la aplicación y de la posibilidad de contaminación.
- Diámetro exterior esmerilado de 0.5 pulg de válvula de entrada para su uso con conectores ULTRA-TORR™ o CAJON™
- Disponibles en configuración de una o dos válvulas
Especificaciones
2000 ml | |
Vidrio borosilicatado | |
Tubos de válvulas de tapones de alto vacío, juntas tóricas de tubos de válvulas FKM | |
34.5 cm |
67.6 oz | |
Frasco para muestreo de gases ambientales atmosféricos | |
13.58 pulg | |
USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A |