Learn More
DWK Life Sciences Tubos de alta resistencia para centrífuga reutilizables KIMAX™ Kontes™ Kimble™
Descripción
Reforzados químicamente para lograr una mayor resistencia mecánica
- Fabricados con vidrio KIMAX de tipo 1 clase B
- Se puede centrifugar hasta los 13 100 × g con el manguito adaptador de caucho
- Resisten temperaturas de hasta 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E438 |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Desechables | No |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 106 mm |
| Capacidad (imperial) | 1,01 oz |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| RCF máx. | 13.100 x g |