Learn More
DWK Life Sciences Tubos de rosca para centrífuga reutilizables KIMAX™ Kontes™ Kimble™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 ml
50 ml
Longitud (métrico):
100 mm
123 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Descripción
Su resistente pared soporta altas velocidades de centrifugación
Ideales para separar sedimentos neutralizados para el cultivo de muestras de esputo en entornos de trabajo clínico y aplicaciones de microbiología.
- El área de escritura está tratada con chorro de arena
- Los tapones no están acoplados
- Se suministra con tapones revestidos de caucho esterilizables en autoclave
- El acabado de la rosca GPI es 24 mm-410
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
| Capacidad (métrico) | 35 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Útiles para separar sedimentos neutralizados para el cultivo de muestras de esputo en entornos de trabajo clínico y aplicaciones de microbiología |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tamaño de rosca | 24-410 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Redondo |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Capacidad (imperial) | 1,15 oz |
| Mostrar más |