Learn More
DWK Life Sciences Tubos de rosca para centrífuga reutilizables KIMAX™ Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11818462
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 ml
50 ml
Longitud (métrico):
100 mm
123 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. 11818462
Marca: DWK Life Sciences 4521250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Su resistente pared soporta altas velocidades de centrifugación
Su resistente pared soporta altas velocidades de centrifugación
Ideales para separar sedimentos neutralizados para el cultivo de muestras de esputo en entornos de trabajo clínico y aplicaciones de microbiología.
  • El área de escritura está tratada con chorro de arena
  • Los tapones no están acoplados
  • Se suministra con tapones revestidos de caucho esterilizables en autoclave
  • El acabado de la rosca GPI es 24 mm-410
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Útiles para separar sedimentos neutralizados para el cultivo de muestras de esputo en entornos de trabajo clínico y aplicaciones de microbiología
Material de revestimiento Caucho
Tamaño de rosca 24-410
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Redondo
Longitud (métrico) 123 mm
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma del fondo Redondo
Writing Area Punto de marca
Diámetro (métrico) 29 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3550 x g