Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Reusable Pellet Pestles™
Click to view available options
Capacidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Para su uso con tubo de microcentrífuga de 15 ml
- CTFE/acero inoxidable esterilizable en autoclave
- Especialmente diseñado para adaptarse a microtubos
- Tamaño: 15mL
- Longitud total del mortero: 21cm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Microtubos de 15 ml |
| Incluye | Caja de 1 |
| Longitud (imperial) | 8,26 in |
| Longitud (métrico) | 210mm |
| Material | CTFE/Acero inoxidable |
| Capacidad | 15 mL |