Learn More
DWK Life Sciences Viales de suero Kimble™ Kontes™ de vidrio borosilicatado KG-33 con sello de aluminio
Los viales de suero Kimble™ esterilizables en autoclave son ideales para la manipulación, contención y almacenamiento de una variedad de líquidos.
795.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Material (sello) | Aluminio |
Certificaciones/conformidad | ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10013444
|
DWK Life Sciences
62113D-2 |
0,5 dr. |
795.00€
paquete de 1440 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los viales de suero Kimble™ esterilizables en autoclave son ideales para la manipulación, contención y almacenamiento de una variedad de líquidos.
- El diseño especial añade resistencia para aplicaciones de liofilización
- Los viales de suero son más ligeros que los frascos moldeados, con tolerancias y uniformidad de vidrio más estrictas
- El diseño especial de reflujo proporciona facilidad de uso para los tapones de liofilización
- Esterilizable en autoclave
Los cierres de aluminio, los tapones y los septos están disponibles por separado - Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
A | |
Vidrio de borosilicato | |
ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Transparente | |
Aluminio |