Learn More
DWK Life Sciences Rayador de placa TLC para cromatografía Kimble™
Un dispositivo sencillo para rayar placas de TLC de forma uniforme.
Marca: DWK Life Sciences 416430-0000
Descripción
Un dispositivo sencillo para rayar placas de TLC de forma uniforme.
- La unidad consiste en una base de acero inoxidable con un soporte ajustable para una cubeta de vidrio
- Se suministra completo con capilares de vidrio, capilares de acero inoxidable e instrucciones
- Instrumental de cristal fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Para funcionar, el rayador se coloca sobre el borde de la encimera y la placa que se va a rayar se coloca paralela a ella. La punta capilar doblada se ajusta de modo que toque ligeramente la placa. El depósito se llena con la solución que va a ser cromatografiada y, al mover la unidad hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde contrario, se logra una estría uniforme.
Especificaciones
Unidad | |
Aplicaciones de cromatografía de TLC | |
25 cm | |
6,29 in |
Rayador de placa TLC | |
Base de acero inoxidable con soporte ajustable para depósito de vidrio, capilares de vidrio y acero inoxidable e instrucciones | |
15 cm | |
16 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron