Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de vidrio fritado con revestimiento de PTFE (47 mm)
Se utiliza para la esterilización en autoclave con el filtro colocado en su lugar y está diseñado para soportar hasta 500 ml de muestras líquidas para el análisis de partículas o contaminación microbiológica
Marca:  DWK Life Sciences 953780-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11838502
  • 695.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para la esterilización en autoclave con el filtro colocado en su lugar y está diseñado para soportar hasta 500 ml de muestras líquidas para el análisis de partículas o contaminación microbiológica
  • Se suministra con una base de soporte de vidrio fritado con revestimiento de PTFE con una porosidad de 40 a 60 micrómetros, un embudo graduado con revestimiento de PTFE de 300 ml, unas pinzas de aluminio anodizado y un tapón de silicona n.º 8.
  • El revestimiento de PTFE evita que la membrana se adhiera a la superficie de vidrio esmerilado
  • Los embudos están graduados de 100 a 250 ml en incrementos de 25 ml
  • El tamaño del prefiltro es de 35 mm
  • El área de filtración aproximada es de 9,6cm2
  • La conexión al matraz de filtración de 1 litro (disponible como accesorio) se realiza mediante un tapón de silicona n.º 8.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
3 pulg
9 in
300 mL
7,6 cm
22,9 cm