missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KRT7 Mouse anti-Human, Rat, Clone: KRT7/1198, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB14316.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human KRT7.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
| KRT7 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P08729 | |
| KRT7 | |
| Recombinant protein corresponding to full length human KRT7. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| KRT7/1198 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human KRT7. | |
| In 10 mM PBS. | |
| CK7/K2C7/K7/MGC129731/MGC3625/SCL | |
| Mouse | |
| Protein A/G purification | |
| RUO | |
| 3855 | |
| Store at -20 to -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido