Learn More
KY 02111
Inhibits canonical Wnt signaling. Promotes differentiation of human ESCs and iPSCs into cardiomyocytes
130.67€ - 393.08€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(6-Chloro-2-benzothiazolyl)-3,4-dimethoxybenzenepropanamide |
---|---|
CAS | 1118807-13-8 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
Fórmula molecular | C18H17ClN2O3S |
Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 376.86 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18727946
|
Tocris
4731/25 |
25 mg |
393.08€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18706816
|
Tocris
4731/5 |
5 mg |
130.67€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Promotes differentiation of human ESCs and iPSCs into cardiomyocytes when used after day three in culture; differentiation efficiency increases when used after initial culture with CHIR 99021 (Cat. No. 4423). Induces downregulation of Wnt signaling target genes; inhibits canonical Wnt signaling in a manner distinct from other known Wnt inhibitors.Especificaciones
N-(6-Chloro-2-benzothiazolyl)-3,4-dimethoxybenzenepropanamide | |
>99% | |
Observed MW: 376.86 |
1118807-13-8 | |
C18H17ClN2O3S |