Learn More
KY02111, MedChemExpress
Código de producto. 16432027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16432027
Marca: Medchem Express HY13815
MedChemExpress KY02111 is a canonical WNT signaling (β-catenin) inhibitor which promotes differentiation of hPSCs to cardiomyocytes. KY02111 can be used for the research of human cardiomyocyte regeneration.
KY02111 is a canonical WNT signaling (β-catenin) inhibitor which promotes differentiation of hPSCs to cardiomyocytes. KY02111 can be used for the research of human cardiomyocyte regeneration.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KY02111
CAS 1118807-13-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17ClN2O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (88.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(Cl)C=C2S1)CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 376.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.86
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.