Learn More
L 012 sodium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002051
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Chemiluminescent ROS and RNS indicator
Luminal-based chemiluminescent probe. Detects NAPDH oxidase-derived reactive oxygen and nitrogen species (ROS and RNS). Active in vitro and in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L 012 sodium salt
CAS 143556-24-5
Fórmula molecular C13H9ClN4NaO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo l 012 sodium salt
Clave InChI WRVLDBOUZVBBCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=C(C(=O)NNC3=O)C(=N2)Cl)N.[Na]
Nombre IUPAC 8-amino-5-chloro-7-phenyl-2,3-dihydropyrido[3,4-d]pyridazine-1,4-dione;sodium
Peso molecular (g/mol) 311.681
PubChem CID 131848063
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.67