Learn More
Clorhidrato de éster metílico L-3,4-dihidroxifenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228606
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1421-65-4
C10H14ClNO4
247.68
WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N
s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105
10131132
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1
1421-65-4
C10H14ClNO4
247.68
WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N
s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105
10131132
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 94.2°C to 94.3°C
Color Blanco
Análisis elemental 45.58 to 51.40 % (C) Dry basis 5.32 to 5.99 % (N) Dry basis
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica +9.0° to +11.0° (20°C, 589nm) (C=2 in methanol)
Nombre IUPAC hydrogen methyl 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.68
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.