Learn More
L-alanina, 99+ %, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10714941 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. 10714941
Marca: Fisher Chemical A/1162/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 314°C
CAS 56-41-7
pH 5.5 to 7.0
Color Blanco
Fórmula molecular C3H7NO2
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL MFCD00064410
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopropanoico
Peso molecular (g/mol) 89.09
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09g/mol
Forma física Sólido