Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
L-Alanine methyl ester hydrochloride is used to make in-vivo measurement of glucose and alanine metabolism in studies of patients with diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de L-alanina se utiliza para realizar la medición in vivo de la glucosa y el metabolismo de la alanina en estudios de pacientes con diabetes.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
El clorhidrato de éster metílico de L-alanina se utiliza para realizar la medición in vivo de la glucosa y el metabolismo de la alanina en estudios de pacientes con diabetes.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Alanine methyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 106°C to 110°C |
Beilstein | 3594033 |
Información de solubilidad | Soluble in Water (100mg/ml). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.58 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | +6.5° (c=10 in methanol) |
Sensibilidad | Hygroscopic |