Learn More
L-alanina, multicompendial, J.T.Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Fórmula molecular | C3H7NO2 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Número MDL | MFCD00064410 |
| Sinónimo | l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid |
| Clave InChI | QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N |
| SMILES | C[C@H](N)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-aminopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 89.09 |
| Mostrar más |