Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-Lecitina, granular, de aceite de soja
Código de producto. 10299500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 10299500
Marca: Thermo Scientific Chemicals 413102500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
L-alfa-lecitina, >-97 % (fosfolípidos) mín. (como insoluble en acetona), C42H80NO8P, número CAS-8002-43-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 750
Número MDL MFCD00082428
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-α-Lecithin
Nombre de nota Source: Soybean
Acidez 35mg KOH/g max.
Color Claro o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 5483
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 750
Porcentaje de pureza ≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble)
Materia insoluble 0.02% max. (in hexane)
Forma física Gránulos
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt