Learn More
Hidrato L(-)-ametopterina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002690
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
El hidrato de L(+)-ametopterina, n.º de CAS 133073-73-1, es un inhibidor eficaz de la dihidrofolato reductasa, que puede tener actividad antitumoral.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El hidrato de L(+)-ametopterina es un potente inhibidor de la dihidrofolato reductasa.
•Tiene actividad tumoricida.
Aplicaciones
• El hidrato de L(+)-ametopterina es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa.
•Se puede utilizar en estudios antitumorales.
•Es un agente de detención del ciclo celular, que puede inhibir la síntesis de ADN, ARN y proteínas.
• También puede inhibir la producción de citocinas proinflamatorias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133073-73-1
Fórmula molecular C20H22N8O5
Peso molecular (g/mol) 454.45
Número MDL MFCD00150847
Clave InChI FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Sinónimo l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
PubChem CID 45157423
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoil]amino]pentanodioico; clorhidrato
SMILES CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Amethopterin hydrate
Punto de fusión 195°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Índice Merck 14, 5985
Rotación específica + 21.5
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.44
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.