Learn More
Hidrato L(-)-ametopterina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El hidrato de L(+)-ametopterina es un potente inhibidor de la dihidrofolato reductasa.
•Tiene actividad tumoricida.
Aplicaciones
• El hidrato de L(+)-ametopterina es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa.
•Se puede utilizar en estudios antitumorales.
•Es un agente de detención del ciclo celular, que puede inhibir la síntesis de ADN, ARN y proteínas.
• También puede inhibir la producción de citocinas proinflamatorias.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L(+)-Amethopterin hydrate |
Punto de fusión | 195°C |
Color | Amarillo a naranja |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 mg |
Índice Merck | 14, 5985 |
Condición de rotación específica | + 21.50 (20.00°C c=1,14g/l Na2CO3) |
Rotación específica | + 21.5 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L(+)-Amethopterin hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H360D-Puede dañar al feto.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.