Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinosa, 99 % Código de producto.: 11443904
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinosa, 99 %
Código de producto. 11443904
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11443904
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11921.18
Solicitar formato a granel o personalizado
L-(+)-Arabinose is used to identify and differentiate and characterize pentose sugar isomerase. It is also used as the carbon source in microbial culture. It is involved in the bioproduction of L-ribose. It finds application in the production of savory reaction flavors. Its derivatives are used in the development of antiviral agents such as nucleoside. It acts as a base component of hemicellulose and pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-(+)-arabinosa se utiliza para identificar y diferenciar y caracterizar la isomerasa de azúcar pentosa. También se utiliza como fuente de carbono en el cultivo microbiano. Participa en la bioproducción de L-ribosa. Encuentra aplicación en la producción de sabores de reacción salados. Sus derivados se utilizan en el desarrollo de agentes antivirales como los nucleósidos. Actúa como un componente básico de la hemicelulosa y la pectina.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-72-9
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00067709
Clave InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Sinónimo beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 25245970
Nombre IUPAC (4S,5S)-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Arabinose
Punto de fusión 155°C to 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 50 g
Beilstein 1723085
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252843 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2024 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Número de lote10250503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2024 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Número de lote10241046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Número de lote10244990 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
Número de lote10236638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11921.30,A11921.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinosa, 99 % >