Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-arginina, 98+ % Código de producto.: 11402388
Thermo Scientific Chemicals L-arginina, 98+ %
Código de producto. 11402388
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11402388
Marca: Thermo Scientific Chemicals A15738.22
Solicitar formato a granel o personalizado
La L-arginina se utiliza para tratar las afecciones del corazón y de los vasos sanguíneos, entre las que se incluyen insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), dolor torácico, presión arterial alta y enfermedad de las arterias coronarias. Desempeña un papel vital en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular debido a que es antiaterogénica, antiisquémica, antiagregante plaquetario y antitrombótica. Actúa como estimulante del crecimiento y participa en el tratamiento de la disfunción erectil en los hombres. Es un ingrediente importante de la pasta de dientes que proporciona un alivio eficaz para los dientes sensibles.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol. Insoluble en éter etílico
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine
Punto de fusión 226°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Beilstein 1725413
Índice Merck 14,780
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457934 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Número de loteA0450359 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Número de loteN14J069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Número de loteS06J008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Número de loteN14J067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: L-arginine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-arginina, 98+ % >