Learn More
L-arginina, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11313929 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Código de producto. 11313929
Marca: MP Biomedicals 0210073690
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine free base
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]ácido pentanoico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Forma física Polvo