Learn More
L-arginina, base libre, Fisher BioReagents
Product Code. 10041693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Unit Size:
1 Kg
100 g
500 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10041693 100 g Frasco de polietileno 100 g
10421725 500 g Frasco de polietileno 500 g
10368364 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10041693
Brand: Fisher BioReagents BP2505100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La L-arginina es un aminoácido esencial utilizado en aplicaciones de investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Arginine, Free Base
Punto de fusión 223°C
pH 11.4
Color Blanco
Identificación Pass Test
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Pérdida por secado 0.3% max.
Envase Frasco de polietileno
Rotación específica +26.3 to +27.7° (+ or -)
Índice Merck 15, 770
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Sólido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(+)-Arginine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement