Learn More
Clorhidrato de L-arginina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
598.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Arginine Hydrochloride |
CAS | 1119-34-2 |
Fórmula molecular | C6H15ClN4O2 |
Envase | Frasco de polietileno |
Sinónimo | l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
Clave InChI | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico;clorhidrato |
Peso molecular (g/mol) | 210.662 |
PubChem CID | 66250 |