Learn More
Ácido L-ascórbico, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 11473523
Ácido L-ascórbico, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11473523
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Código de producto. 11473523
Marca: Fisher Chemical A/8880/53
Solicitar formato a granel o personalizado
1 kg, Jarra de plástico para polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Número MDL 64328
Especificaciones
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 2.1 to 2.6
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13g/mol
Forma física Sólido
Título del producto
Ácido L-ascórbico, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical >