Learn More
Ácido L-ascórbico, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Descripción
Ácido L-ascórbico, +99 %, extrapuro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 190°C |
Color | Blanco |
pH | 2.1 to 2.6 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.13g/mol |
Forma física | Sólido |