Learn More
Ácido L-ascórbico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10559950
Ácido L-ascórbico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10559950
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 10559950
Marca: Fisher Chemical A/8882/53
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H8O6, número de CAS-50-81-7, 500 g, Blanco, 176,13 g/mol, 190 °C, 64328, tarro de plástico para polvo, de 2,1 a 2,6, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Número MDL 64328
Especificaciones
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 2.1 to 2.6
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13g/mol
Forma física Sólido
Título del producto
Ácido L-ascórbico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >