Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de sodio de ácido L-ascórbico, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ascorbic acid sodium salt |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 219.0°C to 221.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5 to 101.5% (Iodimetry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 15,819 |
| Rotación específica | + 104.00 |
| Mostrar más |