Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de sodio de ácido L-ascórbico, 99 %
Código de producto. 10123731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123731 500 g Frasco de plástico 500 g
10012011 5 g Frasco de vidrio 5 g
10113731 100 g Frasco de plástico 100 g
11946881 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10123731
Marca: Thermo Scientific Chemicals 352685000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-03-2
Fórmula molecular C6H7NaO6
Peso molecular (g/mol) 198.11
Número MDL MFCD00082340
Clave InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Sinónimo sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furano-5-uno;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic acid sodium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 219.0°C to 221.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,819
Rotación específica + 104.00
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino