Learn More
Ácido L-ascórbico, TraceSELECT™, ≥99,0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15680800
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
TraceSELECT™,≥99,9998 % (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuras para la fundición y la digestión húmeda en el análisis del medio ambiente, el agua y los alimentos
  • la preparación de la muestra para el análisis de trazas requiere reactivos de la más alta pureza; nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de trazas a niveles de ppb e incluso ppt se producen mediante la destilación por subebullición.
  • los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y análisis de muestras en el rango de trazas ppb (μg/kg).
  • envasados en recipientes de alta calidad apropiados para cada producto
  • los reactivos se elaboran y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Punto de fusión 190°C to 194°C
pH 1.0 to 2.0 (176g/L at 25°C)
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C6H8O6
Número MDL MFCD00064328
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 84272
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Información de solubilidad 176g/L at 20°C
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)--dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (RT)
Grado TraceSELECT™