Learn More
Ácido L(+)-aspártico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10714981
Ácido L(+)-aspártico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714981
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10714981
Marca: Thermo Scientific Acros 105041000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-84-8
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.10
Número MDL MFCD00002616
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminobutanedioico
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Aspartic acid
Punto de fusión >230.0°C
Nombre de nota 98+%
Amonio 200ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica + 25.00
Sulfato 300ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L(+)-Aspartic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido L(+)-aspártico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >