Learn More
Thermo Scientific Chemicals ácido L-aspártico, +98 % Código de producto.: 11435623
Thermo Scientific Chemicals ácido L-aspártico, +98 %
Product Code. 11435623
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 11435623
Marca: Thermo Scientific Chemicals A13520.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-aspártico se utiliza en los centros activos de las enzimas, así como en el mantenimiento de la solubilidad y el carácter iónico de las proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua (4,5 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-84-8
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.10
Número MDL MFCD00002616
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Beilstein 1723530
Índice Merck 14,840
Información de solubilidad Soluble in water(4.5g/L).
Densidad 1.66
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminobutanedioico
Cantidad 1000 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Rotación óptica +25° (c=2 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461907 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2024 Catalog NumberA13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Número de loteA0446963 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Catalog NumberA13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Número de loteA0442008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberA13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Número de lote10239710 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Número de lote10239840 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals ácido L-aspártico, +98 % >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.