Learn More
Thermo Scientific Chemicals ácido L-aspártico, +98 %
Código de producto. 11445623
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11445623
Marca: Thermo Scientific Chemicals A13520.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-aspártico se utiliza en los centros activos de las enzimas, así como en el mantenimiento de la solubilidad y el carácter iónico de las proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua (4,5 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-84-8
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.10
Número MDL MFCD00002616
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Beilstein 1723530
Índice Merck 14,840
Información de solubilidad Soluble in water(4.5g/L).
Densidad 1.66
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminobutanedioico
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Rotación óptica +25° (c=2 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%