Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de dimetiléster del ácido L-aspártico, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparencia) y metanol.
Notas
Almacenar en fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparencia) y metanol.
Notas
Almacenar en fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 115°C to 120°C |
Color | Blanco |
Información de solubilidad | Soluble in water (almost transparency) and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.62 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | +15° (c=1 in Methanol) |
Forma física | Polvo |