Learn More
L-CCG-l, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Potent group II metabotropic glutamate receptor agonist. More active than glutamate or (±)-trans-ACPD (Cat. No. 0187).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-CCG-l |
CAS | 117857-93-9 |
Fórmula molecular | C6H9NO4 |
Sinónimo | 2s,1's,2's-2-carboxycyclopropyl glycine, l-ccg-l, l-ccg-i, ccpg, l-ccg-1, 3,4-cyclopropylglutamate, l-2-carboxypropyl glycine, 1s,2s-2-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxoethyl cyclopropane-1-carboxylic acid, l-ccgi, d0z7cz |
Clave InChI | GZOVEPYOCJWRFC-HZLVTQRSSA-N |
SMILES | C1C(C1C(=O)O)C(C(=O)O)N |
Nombre IUPAC | (1S,2S)-2-[(S)-amino(carboxy)methyl]cyclopropane-1-carboxylic acid |
Peso molecular (g/mol) | 159.141 |
PubChem CID | 5310956 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.14 |